Merck
161500
Sigma-Aldrich
1,2-(Methylenedioxy)-4-nitrobenzene
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H5NO4
CAS番号:
分子量:
167.12
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
fibers
アッセイ:
98%
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
fibers
mp
146-148 °C (lit.)
溶解性
acetone: soluble 2.5%, clear to slightly hazy, yellow
官能基
nitro
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1ccc2OCOc2c1
InChI
1S/C7H5NO4/c9-8(10)5-1-2-6-7(3-5)12-4-11-6/h1-3H,4H2
InChI Key
SNWQAKNKGGOVMO-UHFFFAOYSA-N
詳細
1,2-(Methylenedioxy)-4-nitrobenzene undergoes continuous hydrogenation in supercritical CO2 with poly siloxane-supported noble metal catalyst in small flow reactor.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
289.4 °F - closed cup
引火点(℃)
143 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
161500-VAR:
161500-25G:
161500-5G:
161500-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Continuous hydrogenation of organic compounds in supercritical fluids.
Hitzler MG and Poliakoff M.
Chemical Communications (Cambridge, England), 17, 1667-1668 (1997)
Patricia Molina-Espeja et al.
Enzyme and microbial technology, 73-74, 29-33 (2015-05-24)
Unspecific peroxygenase (UPO) is a highly efficient biocatalyst with a peroxide dependent monooxygenase activity and many biotechnological applications, but the absence of suitable heterologous expression systems has precluded its use in different industrial settings. Recently, the UPO from Agrocybe aegerita