製品名
2,2-ジフェニルグリシン, 98%
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
powder or crystals
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
色
white to off-white
mp
245-247 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
NC(C(O)=O)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H13NO2/c15-14(13(16)17,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,15H2,(H,16,17)
InChI Key
YBONNYNNFBAKLI-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Jan Code
161918-5G:
161918-BULK:
161918-1KG:
161918-VAR:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)