Merck
176753
Sigma-Aldrich
リン酸-d3 溶液
85 wt. % in D2O, 98 atom % D
別名:
トリ重水素リン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
D3PO4
CAS番号:
分子量:
101.01
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
98 atom % D
品質水準
濃度
85 wt. % in D2O
テクニック
NMR: suitable
屈折率
n20/D 1.427 (lit.)
bp
158 °C/760 mmHg (lit.)
mp
41-44 °C (lit.)
密度
1.736 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+3
SMILES記法
[2H]OP(=O)(O[2H])O[2H]
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)/i/hD3
InChI Key
NBIIXXVUZAFLBC-ZRLBSURWSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
176753-50G:
176753-100G:
176753-10G:
176753-VAR:
176753OOS-BULK:
176753-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5