Merck
612162
Sigma-Aldrich
リン酸 溶液
NMR reference standard, 85% in D2O (99.9 atom % D), NMR tube size 4.2 mm × 8 in. , WGS-5BL Coaxial NMR tube
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H3PO4
CAS番号:
分子量:
98.00
Beilstein:
1921286
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
グレード
NMR reference standard
品質水準
アッセイ
83.5-86.5% (gravimetric)
フォーム
solution
濃度
85% in D2O (99.9 atom % D)
テクニック
NMR: suitable
NMR管サイズ
4.2 mm × 8 in. , WGS-5BL Coaxial NMR tube
密度
1.481 g/cm3
SMILES記法
OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
InChI Key
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
リン酸溶液は、広く使用されているNMR参照標準物質です。
アプリケーション
リン酸は次の研究に使用できます。
  • 一般的なリン脂質のリン-31核磁気共鳴(31P NMR)化学シフトの測定用標準物質。
  • 31P NMR分光法によるヒト白質の脂質組成分析用外部標準物質。
  • 31P NMR分光法によるヒストンH4の酸に不安定なリン酸化中の外部標準物質。
  • 反応前後にMAS31P-NMRおよびFTIR分光法により、シリカ/アルミナ担持りん酸ナトリウム上に存在する表面種を調査するための参照標準物質。
特徴および利点
31P感度
包装
5 mm x 7インチのNMRチューブの内部で使用するように設計された外径4.2 mm x 8インチの同軸チューブ(Wilmad WGS-5BLと同等)。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
612162-BULK:
612162-VAR:
612162-1EA:4548174003213
612162-1EA-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
亜リン酸 99%
Sigma-Aldrich
215112
亜リン酸
無水酢酸 ACS reagent, ≥98.0%
Sigma-Aldrich
242845
無水酢酸
FTIR and 31 P-NMR spectroscopic analyses of surface species in phosphate-catalyzed lactic acid conversion.
Gunter GC, et al.
J. Catal., 164(1), 207-219 (1996)
J M Fujitaki et al.
Biochemistry, 20(12), 3658-3664 (1981-06-09)
Phosphorus-31 nuclear magnetic resonance (31P NMR) is used to investigate acid-labile phosphorylation of histone H4. 31P NMR detects phosphorylated histidine residues in in vitro enzymatically phosphorylated H4. The source of kinase is nuclei from either regenerating rat liver or Walker-256
P Meneses et al.
Journal of lipid research, 29(5), 679-689 (1988-05-01)
The common phospholipids from biological sources were quantitated using phosphorus-31 nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopy in conjunction with an analytical reagent composed of two parts: 1) 2 ml of reagent chloroform in which was dissolved 0.01-100 mg of crude tissue
D S Marinier et al.
Journal of lipid research, 29(9), 1237-1243 (1988-09-01)
In order to study the lipid composition of human white matter, we have developed a 31P NMR spectroscopy method, which allows the determination and quantitation of the main phospholipids found in biological membranes. The technique is based upon the use
Li Yan Chan et al.
The Journal of organic chemistry, 78(17), 8826-8832 (2013-08-07)
A simple and efficient method is developed for Pd-catalyzed ortho-acetoxylation using organophosphates, namely, benzylic phosphonic and aryl phosphoric monoacids, as the directing group.