Merck
215112
Sigma-Aldrich
亜リン酸
99%
別名:
ホスホン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
H3O3P
CAS番号:
分子量:
82.00
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
品質水準
アッセイ
99%
形状
crystals or chunks
flakes
溶解性
water: soluble
密度
1.651 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[H]P(O)(O)=O
InChI
1S/H3O3P/c1-4(2)3/h4H,(H2,1,2,3)
InChI Key
ABLZXFCXXLZCGV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
亜リン酸(またはホスホン酸)は、さまざまなリン化合物の製造のための化学合成の中間体として一般的に使用されるリンのオキソ酸です。有機合成における強力な還元剤としても使用されます。
アプリケーション
亜リン酸(H3PO3、オルトリン酸)は、以下の合成の反応成分の1つとして使用できます。
  • マンニッヒ型多成分反応によるα-アミノメチルホスホン酸
  • アミドアルキル化とそれに続く加水分解による1-アミノアルカンホスホン酸
  • アミドアルキル化反応を介してN-保護α-アミノホスホン酸(天然アミノ酸のホスホ同配体)
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
215112-2KG:4548173348728
215112-BULK:
215112-VAR-D:
215112-4X2KG:
215112-5KG:
215112-10KG:
215112-100G:4548173348711
215112-500G:4548173348735
215112-5G:
215112-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
リン酸 85 wt. % in H2O, 99.99% trace metals basis
Sigma-Aldrich
345245
リン酸
Amidoalkylation of phosphorous acid.
Vinyukov AV, et al.
Russ. J. Gen. Chem., 85(2), 366-369 (2015)
Ping Yin et al.
Bioresource technology, 110, 258-263 (2012-02-22)
Esterification of oleic acid with ethanol catalyzed by organophosphonic acid-functionalized silica SG-T-P was optimized using response surface methodology (RSM). The interactive effect of catalyst to FFA weight ratio and molar ratio of alcohol to acid were more significant than that
Emily B Pentzer et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 24(17), 2254-2258 (2012-03-28)
Poly(3-hexyl thiophene) containing chain-end thiols or phosphonic acids is crystallized to yield nanowires with the functional groups at the wire edges. CdSe quantum dots and nanorods associate with these fibrils, leading to 'superhighways' that consist of alternating parallel lanes of
Review on modern advances of chemical methods for the introduction of a phosphonic acid group.
Charles S Demmer et al.
Chemical reviews, 111(12), 7981-8006 (2011-10-21)
Alain Graillot et al.
Journal of hazardous materials, 244-245, 507-515 (2012-11-28)
In order to remove metal ions from wastewaters, thermosensitive copolymers bearing sorption properties toward metal cations were prepared by free radical copolymerization between the N-n-propylacrylamide (NnPAAm) and the (dimethoxyphosphoryl)methyl 2-methylacrylate (MAPC1), followed by a hydrolysis of the phosphonated esters into