Merck
178799
Sigma-Aldrich
ジメチルメチルスクシナート
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3O2CCH2CH(CH3)CO2CH3
CAS番号:
分子量:
160.17
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.42 (lit.)
bp
196 °C (lit.)
密度
1.076 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
SMILES記法
COC(=O)CC(C)C(=O)OC
InChI
1S/C7H12O4/c1-5(7(9)11-3)4-6(8)10-2/h5H,4H2,1-3H3
InChI Key
NFOQJNGQQXICBY-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Dimethyl methylsuccinate was used in the synthesis of β-half esters.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
181.4 °F - closed cup
引火点(℃)
83 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
178799-50G:
178799-BULK:
178799-250G:
178799-10G:
178799-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
El-Abbady AM, et al.
Canadian Journal of Chemistry, 43(4), 928-934 (1965)