Merck
61405
Sigma-Aldrich
レブリン酸メチル
greener alternative
≥98.0%
別名:
4-Oxopentanoic acid methyl ester, 4-Oxovaleric acid methyl ester, Methyl β-acetylpropionate, Methyl 4-oxopentanoate, Methyl 4-oxovalerate, Methyl levulate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3COCH2CH2COOCH3
CAS番号:
分子量:
130.14
Beilstein:
1754008
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ:
≥98.0%
品質水準
アッセイ
≥98.0%
環境により配慮した代替製品の特徴
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
屈折率
n20/D 1.422
bp
193-195 °C (lit.)
密度
1.051 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
ester
ketone
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
COC(=O)CCC(C)=O
InChI
1S/C6H10O3/c1-5(7)3-4-6(8)9-2/h3-4H2,1-2H3
InChI Key
UAGJVSRUFNSIHR-UHFFFAOYSA-N
詳細
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。本製品は、環境に優しいと考えられ、「より安全な溶媒および補助剤」としての価値が高まっています。 さらなる情報についてはここをクリックしてください。
レブリン酸メチルは希硫酸のメタノール溶液数滴の存在下でグルコースから合成することができます。
アプリケーション
レブリン酸メチルは、Hf-Betaのようなルイス酸性を示すゼオライトの存在下でMeerwein–Ponndorf–Verley(MPV)還元を受けて、4-ヒドロキシペンタン酸を生成します。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
161.6 °F - closed cup
引火点(℃)
72 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
61405-VAR:
61405-500ML:
61405-100ML:
61405-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Methyl-ALA-induced fluorescence in photodynamic diagnosis of basal cell carcinoma prior to Mohs micrographic surgery.
Pedro Redondo et al.
Archives of dermatology, 144(1), 115-117 (2008-01-23)
Lutz F Tietze et al.
Organic letters, 14(16), 4035-4037 (2012-08-03)
An efficient total synthesis of (+)-(R)-Pinnatolide is described. As a key step an asymmetric multicomponent domino allylation reaction of methyl levulinate is used to form the quaternary stereogenic center in a highly selective way.
"Investigation of the reaction kinetics of isolated Lewis acid sites in beta zeolites for the Meerwein?Ponndorf?Verley reduction of methyl levulinate to ?-valerolactone"
<BIG>Luo.YH, et al.</BIG>
J. Catal., 320, 198-207 (2014)
F J Eller
Journal of AOAC International, 82(3), 766-769 (1999-07-17)
Gas chromatographic fatty acid methyl ester (GC-FAME) analyses of some acid-hydrolyzed foods revealed a large peak that did not correspond to any FAME standards. The unknown peak eluted just after the C12 FAME. If the fatty acid response factor and
Failure to treat keratoderma in Papillon-Lefevre syndrome using photodynamic therapy.
Montse Fernández-Guarino et al.
European journal of dermatology : EJD, 17(5), 456-457 (2007-08-04)