アプリケーション
レブリン酸は、γ-バレロラクトン、レブリン酸エチル、ペンタン酸、2-メチル-テトラヒドロフランなどの有用な中間体合成の前駆体です。 レブリン酸の誘導体化とエステル化は、バイオ燃料をもたらします。
本化合物は以下の用途にも使用できます。
本化合物は以下の用途にも使用できます。
- 5-ヒドロキシメチルフルフラールおよびフルフラールを合成するための媒複合材料の調製。
- 商業用フレグランス、フレストンの合成。
- 還元的アミノ化によるピロリドン誘導体の合成。
- マイコバクテリアのアラビノガラクタンの全合成。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
208.4 °F - closed cup
引火点(℃)
98 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
L2009-250G:
L2009-VAR:
L2009-50G:
L2009-25KG:
L2009-1KG:
L2009-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Catalytic transformation of lignocellulose into chemicals and fuel products in ionic liquids.
Zhang Z, et al.
Chemical Reviews, 117(10), 6834-6880 (2016)
Nam H Phan et al.
Anti-cancer agents in medicinal chemistry, 18(9), 1349-1355 (2017-11-28)
The aim of this study was to develop and compare polymeric micelles of fucoidan, a sulfated polysaccharide, and hydrophobic drugs such as paclitaxel and curcumin. Paclitaxel and curcumin are both known for their medicinal properties, including anticancer efficacy. However, their
Synthesis of a New Type Perfume Fraistone [J].
Heping L, et al.
Fine Chemicals / ????, 6 (1998)
Vapor Phase Catalytic Transfer Hydrogenation (CTH) of Levulinic Acid to ?-Valerolactone Over Copper Supported Catalysts Using Formic Acid as Hydrogen Source.
Lomate S, et al.
Catalysis Letters, 148(1), 348-358 (2018)
Selective and Efficient Iridium Catalyst for the Reductive Amination of Levulinic Acid into Pyrrolidones.
Wang S, et al.
ChemSusChem, 10(21), 4150-4154 (2017)