Merck
W262701
Sigma-Aldrich
レブリン酸
greener alternative
natural, 99%, FG
別名:
4-オキソペンタン酸, 4-オキソ吉草酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3COCH2CH2COOH
CAS番号:
分子量:
116.12
FEMA番号:
2627
Beilstein:
506796
EC Number:
欧州評議会番号:
23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
8.023
NACRES:
NA.21
官能:
caramel; creamy; acidic; sweet; vanilla
グレード:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
認証:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
食物アレルゲン:
no known allergens
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
品質水準
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
蒸気圧
1 mmHg ( 102 °C)
アッセイ
99%
環境により配慮した代替製品の特徴
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
屈折率
n20/D 1.442
bp
245-246 °C (lit.)
mp
30-33 °C (lit.)
密度
1.134 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
環境により配慮した代替製品カテゴリ
官能
caramel; creamy; acidic; sweet; vanilla
SMILES記法
CC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C5H8O3/c1-4(6)2-3-5(7)8/h2-3H2,1H3,(H,7,8)
InChI Key
JOOXCMJARBKPKM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メルクは、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)の4つのカテゴリーの1つに則ったグリーン代替品をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品はバイオベース製品であり、グリーンケミストリーの原則である“危険の低い化学合成”および“再生可能な原料の使用”が改善されています。
有機酸であるレブリン酸は、主に巻きたばこの添加物として使用されます。
アプリケーション
  • 水溶性触媒の製造のためのバインダーとしてのカルボキシメチルセルロースの使用。: レブリン酸は、水溶性触媒の製造にカルボキシメチルセルロースと組み合わせて使用されます。この出願は、触媒合成における酸′の多用途性を実証し、得られる生成物の溶解性と機能性を向上させる(Paganelli et al., 2024)。
  • バイオマス由来のカルボニル化合物の水素化脱酸素を促進するための基質調節剤としての中空サンドイッチ触媒内のナノキャビティ。: この研究では、バイオマス変換プロセスにおけるレブリン酸の使用を調査します。この研究は、水素化脱酸素反応の促進における酸′の役割を強調し、より効率的なバイオ燃料生産に貢献している(Zheng et al., 2024)。
  • 水溶液中で RuCl(3)によって触媒されるレブリン酸のγ-バレロラクトンへの水素化を促進する CO(2)のメカニズム: この論文では、レブリン酸のγ-バレロラクトンへの接触水素化を研究しています。この研究結果は、反応効率を高める上での CO2 の役割に関する洞察を提供し、産業用途に貴重な情報を提供します(Min et al., 2024)。
  • 木材廃棄物をレブリン酸と 2-フェニルエタノール生産に利用するための統合バイオリファイナリーアプローチ。: この研究では、木材廃棄物をレブリン酸などの貴重な化学物質に変換するバイオリファイナリーアプローチを紹介します。このプロセスは、再生可能な資源からレブリン酸とその誘導体を持続的に生産する可能性を示しています(Pachapur et al., 2024)。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
208.4 °F - closed cup
引火点(℃)
98 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
W262701-10KG-K:4548173971100
W262701-1KG-K:4548173971117
W262701-SAMPLE-K:
W262701-100G-K:4548173971094
W262701-VAR-K:
W262701-25KG-K:
W262701-BULK-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Suheyla Kocaman
International journal of phytoremediation, 22(8), 885-895 (2020-03-11)
This study has developed an innovative and environmentally friendly approach for the removal of methylene blue (MB) dye by natural shells (NShs) chemically modified with levulinic acid (LA). Almond shell (ASh), walnut shell (WSh), and apricot kernel shell (AKSh) were
Sofia Tallarico et al.
Scientific reports, 9(1), 18858-18858 (2019-12-13)
Cellulose is the main component of lignocellulosic biomass. Its direct chemocatalytic conversion into lactic acid (LA), a powerful biobased chemical platform, represents an important, and more easily scalable alternative to the fermentative way. In this paper, we present the selective
Sarah Tschirner et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 23(8) (2018-07-28)
A mixture of hexafluoroisopropanol (HFIP) and water was used as a new and unknown monophasic reaction solvent for fructose dehydration in order to produce HMF. HFIP is a low-boiling fluorous alcohol (b.p. 58 °C). Hence, HFIP can be recovered cost
Richard D Ashby et al.
Bioresource technology, 118, 272-280 (2012-06-19)
Glycerine (a biodiesel co-product) and levulinic acid (a pulp and paper co-product) were used as co-substrates for the fermentative synthesis of short-chain polyhydroxyalkanoate (sc-PHA) biopolymers with tunable monomer and molecular weight characteristics. Pseudomonas oleovorans NRRL B-14682 utilized glycerine alone to
Conversion of hemicellulose to furfural and levulinic acid using biphasic reactors with alkylphenol solvents.
Elif I Gürbüz et al.
ChemSusChem, 5(2), 383-387 (2012-01-26)