安全性情報
8.14254
Sigma-Aldrich
Levulinic acid
for synthesis
別名:
Levulinic acid, 4-Oxopentanoic acid, 4-Oxovalerianic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H8O3
CAS番号:
分子量:
116.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
204-649-2
NACRES:
NA.22
フォーム:
solid
アッセイ:
≥98.0% (acidimetric)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (acidimetric)
フォーム
solid
有効性
1850 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
245-246 °C/1013 mbar
mp
26-29 °C
転移温度
flash point 98 °C
溶解性
675 g/L
密度
1.13 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
OC(=O)CCC(=O)C
InChI
1S/C5H8O3/c1-4(6)2-3-5(7)8/h2-3H2,1H3,(H,7,8)
InChI Key
JOOXCMJARBKPKM-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Water (K. F.): ≤ 1.0 %
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
208.4 °F - closed cup
引火点(℃)
98 °C - closed cup
適用法令
消防法
指定可燃物
可燃性固体類