Merck
183466
Sigma-Aldrich
4-Nitrophenethyl alcohol
99%
別名:
2-(4-Nitrophenyl)ethanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
O2NC6H4CH2CH2OH
CAS番号:
分子量:
167.16
Beilstein:
1866148
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
bp
177 °C/16 mmHg (lit.)
mp
59-62 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
nitro
SMILES記法
OCCc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H9NO3/c10-6-5-7-1-3-8(4-2-7)9(11)12/h1-4,10H,5-6H2
InChI Key
IKMXRUOZUUKSON-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
183466-10G:
183466-BULK:
183466-VAR:
183466-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
The Journal of Organic Chemistry, 59, 537-537 (1994)
Roni Cohen et al.
FEBS letters, 531(3), 483-488 (2002-11-19)
It is often proposed that brown rot basidiomycetes use extracellular reactive oxygen species (ROS) to accomplish the initial depolymerization of cellulose in wood, but little evidence has been presented to show that the fungi produce these oxidants in physiologically relevant
Helvetica Chimica Acta, 76, 385-385 (1993)
Son T Nguyen et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 23(9), 2024-2034 (2015-03-31)
Recently we described a novel pyranopyridine inhibitor (MBX2319) of RND-type efflux pumps of the Enterobacteriaceae. MBX2319 (3,3-dimethyl-5-cyano-8-morpholino-6-(phenethylthio)-3,4-dihydro-1H-pyrano[3,4-c]pyridine) is structurally distinct from other known Gram-negative efflux pump inhibitors (EPIs), such as 1-(1-naphthylmethyl)-piperazine (NMP), phenylalanylarginine-β-naphthylamide (PAβN), D13-9001, and the pyridopyrimidine derivatives. Here