Merck
261645
Sigma-Aldrich
4-アミノフェネチルアルコール
98%
別名:
2-(4-アミノフェニル)エタノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2NC6H4CH2CH2OH
CAS番号:
分子量:
137.18
Beilstein:
907205
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ:
98%
品質水準
アッセイ
98%
mp
107-110 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
SMILES記法
Nc1ccc(CCO)cc1
InChI
1S/C8H11NO/c9-8-3-1-7(2-4-8)5-6-10/h1-4,10H,5-6,9H2
InChI Key
QXHDYMUPPXAMPQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
4-Aminophenethyl alcohol has been used:
  • as nonsymmetric monomer in the preparation of ordered [head-to-head (H-H) or tail-to-tail (T-T)] poly(amide-ester)
  • in the synthesis of 4-aminostyrene
  • in functionalization of graphene nanoplatelets
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
261645-5G:
261645-500G:
261645-VAR:
261645-25G:
261645-1KG:
261645-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthesis and polymerization of N-(4-vinylphenyl) maleimide.
Hagiwara T, et al.
Macromolecules, 24(26), 6856-6858 (1991)
Functionalized graphene nanoplatelets for enhanced mechanical and thermal properties of polyurethane nanocomposites.
Yadav SK and Cho JW.
Applied Surface Science, 266, 360-367 (2013)
Constitutional isomerism IV. Synthesis and characterization of poly (amide-ester) s from isophthaloyl chloride and 4-aminophenethyl alcohol.
Li L, et al.
Polymer Journal, 33(4), 364-370 (2001)
Mariusz Sandomierski et al.
Scientific reports, 10(1), 19289-19289 (2020-11-08)
Commonly used endoprostheses in the orthopedic industry are those made of Ti6Al4V titanium alloy. Unfortunately, this material has low abrasion resistance, and therefore methods of their modification are still sought. A sensible approach is coating the alloy with a layer