Merck
183636
Sigma-Aldrich
2-ヨードベンジルアルコール
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
IC6H4CH2OH
CAS番号:
分子量:
234.03
Beilstein:
2079487
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ:
98%
品質水準
アッセイ
98%
mp
89-92 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
iodo
SMILES記法
OCc1ccccc1I
InChI
1S/C7H7IO/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-4,9H,5H2
InChI Key
WZCXOBMFBKSSFA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
2-ヨードベンジルアルコールは、次の合成に使用されました。
  • 置換7員ラクトン
  • 2-[(E)-(1′-ヨード-2′-プロペニル)]ベンジルアルコール
  • 2,3-ジフェニル-1-インデノン
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
183636-10G:4548173986173
183636-50G:4548173986166
183636-BULK:
183636-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Guangwei Wang et al.
Journal of organometallic chemistry, 692(21), 4731-4736 (2007-10-01)
The Zr-catalyzed methylalumination of heterosubstituted arylethynes containing O, S, Cl, and Si can proceed in high yields (>70%) and in a highly regio- and stereoselective manner (≥98-99%), although SO(2)Ph, Br, and Cl in a benzylic position present serious chemoselectivity-related problems.
Synthesis of indenones via palladium-catalyzed annulation of internal alkynes.
Larock RC, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 58(17), 4579-4583 (1993)
Dinesh Kumar Rayabarapu et al.
Journal of the American Chemical Society, 124(20), 5630-5631 (2002-05-16)
A new class of substituted seven-membered lactones 3 were conveniently synthesized via cyclization of o-iodobenzyl alcohol 1 (o-IC(6)H(4)CH(2)OH) with various propiolates 2 (RC triple bond CCOOMe) in the presence of Ni(dppe)Br(2) and Zn powder in acetonitrile at 80 degrees C.