Merck
184063
Sigma-Aldrich
6-メトキシ-3,4-ジヒドロ-2(1H)-ナフタレノン
95%
別名:
6-メトキシ-2-テトラロン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H12O2
CAS番号:
分子量:
176.21
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
屈折率
n20/D 1.5645 (lit.)
mp
30-37 °C
官能基
ketone
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1ccc2CC(=O)CCc2c1
InChI
1S/C11H12O2/c1-13-11-5-3-8-6-10(12)4-2-9(8)7-11/h3,5,7H,2,4,6H2,1H3
InChI Key
RMRKDYNVZWKAFP-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
6-Methoxy-3,4-dihydro-2(1H)-naphthalenone was used in the synthesis of 1, 2, 3, 4-tetrahydro-2-naphthylamine derivatives.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
184063-50G:
184063-5G:
184063-1G:
184063-VAR:
184063-250MG:
184063-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
M Kanao et al.
Journal of medicinal chemistry, 25(11), 1358-1363 (1982-11-01)
N-[(Benzoyloxy)alkyl]-1,2,3,4-tetrahydro-2-naphthylamine derivatives were synthesized from 1,2,3,4-tetrahydro-2-naphthylamines and evaluated for their spasmolytic. Some of these compounds showed a nerve-selective effect on colon rather than stomach in anesthetized dogs and were found to be equal to or more active than the reference