アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.564 (lit.)
bp
270 °C (lit.)
密度
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
O=C1CCCCc2ccccc12
InChI
1S/C11H12O/c12-11-8-4-2-6-9-5-1-3-7-10(9)11/h1,3,5,7H,2,4,6,8H2
InChI Key
KWHUHTFXMNQHAA-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
B10587-5KG:
B10587-VAR:
B10587-25G:
B10587-BULK:
B10587-5G:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)