Merck
708453
Sigma-Aldrich
7-ブロモ-3,4-ジヒドロナフタレン-1(2H)-オン
97%
別名:
7-ブロモ-1-テトラロン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H9BrO
CAS番号:
分子量:
225.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
solid
アッセイ:
97%
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
75-80 °C
官能基
bromo
ketone
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Brc1ccc2CCCC(=O)c2c1
InChI
1S/C10H9BrO/c11-8-5-4-7-2-1-3-10(12)9(7)6-8/h4-6H,1-3H2
InChI Key
YGVDCGFUUUJCDF-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
708453-1G:
708453-BULK:
708453-10G:
708453-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)