Merck
185213
Sigma-Aldrich
1,1,4,4-テトラフェニル-1,3-ブタジエン
suitable for scintillation, ≥99%
別名:
TPB
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H5)2C=CHCH=C(C6H5)2
CAS番号:
分子量:
358.47
Beilstein:
1914229
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
≥99%
フォーム
solid
mp
207-209 °C (lit.)
適合性
suitable for scintillation
SMILES記法
c1ccc(cc1)\C(=C\C=C(/c2ccccc2)c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C28H22/c1-5-13-23(14-6-1)27(24-15-7-2-8-16-24)21-22-28(25-17-9-3-10-18-25)26-19-11-4-12-20-26/h1-22H
InChI Key
KLCLIOISYBHYDZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • 抗ヒスタミン生化学試薬:ジフェンヒドラミン塩酸塩は、アレルギー反応と抗ヒスタミン効果を研究する生化学的アッセイにおいて、強力な H1 ヒスタミン受容体拮抗薬として広く使用されており、薬理学的研究におけるその有用性を強調しています(Quinn et al., 2024)。
  • In vitro 薬理研究:この化合物は、特にヒスタミン相互作用と受容体活性の動態を理解する上で、in vitro 薬理試験において重要なツールとして役立ち、アレルギー反応のメカニズムに関する重要な洞察を提供します(Pitts et al., 2024)。
  • ジフェンヒドラミン塩酸塩の溶解性:さまざまな溶媒に対する溶解性により、溶液形態での正確な用量と濃度を必要とする実験に理想的な候補となり、液状医薬品製剤や研究用途での使用が容易になります(Kumar et al., 2023)。
  • 生化学研究用の高純度ジフェンヒドラミン塩酸塩:高純度のジフェンヒドラミン塩酸塩は、特に薬物動態学や薬力学に関連する研究において、正確で再現性のある試験を実施するために不可欠です(Pitts et al., 2024)。
  • 科学実験室での使用を目的としたジフェンヒドラミン塩酸塩水溶液:この化合物は、実験用に水溶液として調製されることが多く、生体系におけるヒスタミンの経路と効果を調べるために、特性が十分に解明された拮抗薬を必要とするさまざまな科学的研究をサポートしています(Kumar et al., 2023)。
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
185213-VAR:
185213-5G:
185213-BULK:
185213-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Study of poly (methyl methacrylate) thin films doped with laser dyes
Huang, J., Bekiari, V., Lianos, P., & Couris, S.
Journal of Luminescence, 81(4), 285-291 (1999)
Electrogenerated chemiluminescence. XXII. Generation of exciplexes in the radical ion reaction.
Park, S. M., & Bard, A. J.
Journal of the American Chemical Society, 97(11), 2978-2985 (1975)
Determination of the absolute quantum efficiency of luminescence of solid materials employing photoacoustic spectroscopy
Adams, M. J., Highfield, J. G., & Kirkbright, G. F.
Analytical Chemistry, 52(8), 1260-1264 (1980)
Timothy P Butler et al.
Nanoscale, 7(32), 13452-13457 (2015-06-26)
Large area arrays of vertically-aligned carbon nanotubes (VACNTs) are patterned in a quasi-crystalline Penrose tile arrangement through electron beam lithography definition of Ni catalyst dots and subsequent nanotube growth by plasma-enhanced chemical vapour deposition. When illuminated with a 532 nm
Lesley Bell-Sakyi et al.
Ticks and tick-borne diseases, 6(5), 601-606 (2015-05-25)
Ixodes spp. ticks are known to occasionally harbour spiroplasmas - helical mycoplasmas in the class Mollicutes; a previous study in Slovakia reported an overall prevalence of Spiroplasma ixodetis of 3% in Ixodes ricinus. In the present study, extracts of unfed