組成
Dye content, 65%
λmax
389 nm
&ε; (減衰係数)
≥29000 at 389-401 nm in water at 0.02 g/L
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
[Na+].[Na+].CCOc1ccc(cc1)\N=N\c2ccc(\C=C\c3ccc(cc3S([O-])(=O)=O)\N=N\c4ccc(OCC)cc4)c(c2)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C30H28N4O8S2.2Na/c1-3-41-27-15-11-23(12-16-27)31-33-25-9-7-21(29(19-25)43(35,36)37)5-6-22-8-10-26(20-30(22)44(38,39)40)34-32-24-13-17-28(18-14-24)42-4-2;;/h5-20H,3-4H2,1-2H3,(H,35,36,37)(H,38,39,40);;/q;2*+1/p-2/b6-5+,33-31+,34-32+;;
InChI Key
YQMJDPHTMKUEHG-RNVLWOMCSA-L
WGK
WGK 3
Jan Code
201901-VAR:
201901-BULK:
201901-50G:
この製品を見ている人はこちらもチェック