Merck
203084
Sigma-Aldrich
塩化コバルト(II) 水和物
99.999% trace metals basis
別名:
Cobalt(2+) chloride hydrate (1:2:1), Dichlorocobalt hydrate, cobalt dichloride hydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CoCl2 · xH2O
CAS番号:
分子量:
129.84 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ:
99.999% trace metals basis
フォーム:
powder and chunks
蒸気圧
40 mmHg ( 0 °C)
品質水準
アッセイ
99.999% trace metals basis
フォーム
powder and chunks
組成
Degree of hydration, 5-6
不純物
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
86 °C (lit.)
密度
1.924 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
O.Cl[Co]Cl
InChI
1S/2ClH.Co.H2O/h2*1H;;1H2/q;;+2;/p-2
InChI Key
QVCGXRQVUIKNGS-UHFFFAOYSA-L
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
203084-10G:4548173320885
203084-50G:
203084-VAR:
203084-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Qilong Ren et al.
Nanoscale, 11(47), 23021-23026 (2019-11-28)
This article describes the fabrication of hollow manganese/cobalt oxide nanoparticles (MCO NPs) with a tunable size through a redox reaction and the Kirkendall effect for cancer imaging and drug delivery. MCO-70 NPs (with an average size of 70 nm) can
Geon-Young Yoo et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 412(12), 2873-2880 (2020-03-01)
Herein, we investigated the correlation between curcumin and glutathione (GSH) levels in mammalian cells using gold nanoparticles (AuNPs) and matrix-assisted laser desorption/ionization time-of-flight mass spectrometry (MALDI-TOF MS). GSH exists in high concentration in the cytosol and acts as a major
資料
Lithium-ion batteries' characteristics make them popular for electricity storage due to portability, rechargeability, and low cost.
MnO2ナノウォール配列、TiO2ナノチューブ配列、V2O5ナノファイバー、およびV2O5ナノ多孔性膜を電極材料として使用し、リチウムイオン電池特性に与える影響を考察しました。
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.
金ナノロッド合成法に関する、よくある落とし穴とその最善の回避方法について解説します。