Merck
208922
Sigma-Aldrich
アセトヒドロキサム酸エチル
greener alternative
97%
別名:
N-ヒドロキシアセトイミド酸エチル, アセトヒドロキシム酸エチル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C(=NOH)OC2H5
CAS番号:
分子量:
103.12
Beilstein:
1700260
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
環境により配慮した代替製品スコア
old score: 6
new score: 5
Find out more about DOZN™ Scoring
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
屈折率
n20/D 1.434 (lit.)
bp
55-58 °C/6 mmHg (lit.)
mp
23-25 °C (lit.)
官能基
amine
ether
oxime
環境により配慮した代替製品カテゴリ
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCO\C(C)=N\O
InChI
1S/C4H9NO2/c1-3-7-4(2)5-6/h6H,3H2,1-2H3/b5-4+
InChI Key
QWKAVVNRCKPKNM-SNAWJCMRSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives . This product belongs to category of Re-engineered products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Waste Prevention”, “Safer Solvents and Auxiliaries” and “Enhanced Energy Efficiency”. Click here to view its DOZN scorecard.
アプリケーション
O-置換ヒドロキシルアミンおよびβ-ヒドロキシエステルの前駆体。
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
131.0 °F - closed cup
引火点(℃)
55 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
208922-1G:
208922-50G:
208922-BULK:
208922-10G:
208922-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Sigmatropic Rearrangements of 2, 4-Dinitrophenyl Oximes.
Boyle PH, et al.
ARKIVOC (Gainesville, FL, United States), 7, 67-79 (2003)
J Stanek et al.
Journal of medicinal chemistry, 35(8), 1339-1344 (1992-04-17)
1-Amino-3-(aminooxy)-2-propanol (6a) has been synthesized and found to inhibit rat liver ornithine decarboxylase (ODC) with an IC50 in the nanomolar range. Compound 6a served as a basis for the design of new enzyme inhibitors, which led to the identification of
Synthesis and some properties of O-acyl-and O-nitrophenylhydroxylamines.
Y Tamura et al.
The Journal of organic chemistry, 38(6), 1239-1241 (1973-03-23)
Tetrahedron, 40, 3769-3769 (1984)
Synthesis of 4-hydroxy-4, 5-dihydro-1, 2, 4-triazol-5-ones.
Ikizler AA and Sancak K.
Monatshefte fur Chemie / Chemical Monthly, 123(3), 257-263 (1992)