Merck
63936
Sigma-Aldrich
Ethyl O-(2-mesitylenesulfonyl)acethydroxamate
purum, ≥97.0% (HPLC)
別名:
O-(2-Mesitylenesulfonyl)acethydroxamic acid ethyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
2,4,6-(CH3)3C6H2SO2ON=C(CH3)OC2H5
CAS番号:
分子量:
285.36
Beilstein:
2144156
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
purum
品質水準
アッセイ
≥97.0% (HPLC)
形状
solid
mp
54-56 °C (lit.)
54-58 °C
官能基
amine
sulfonic acid
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCO\C(C)=N\OS(=O)(=O)c1c(C)cc(C)cc1C
InChI
1S/C13H19NO4S/c1-6-17-12(5)14-18-19(15,16)13-10(3)7-9(2)8-11(13)4/h7-8H,6H2,1-5H3/b14-12+
InChI Key
KQCBSWBQAXTILK-WYMLVPIESA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
強力なアミノ化試薬である、O-メシチレンスルホニルヒドロキシルアミン(MSH)の安定な前駆物質です。総説
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
63936-25G-F:
63936-VAR-F:
63936-5G-F:
63936-BULK-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Y. Taura et al.
Synthesis, 1-1 (1977)