Merck
O7007
Sigma-Aldrich
Dioctyl sulfide
96%
別名:
Octyl sulfide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)7S(CH2)7CH3
CAS番号:
分子量:
258.51
Beilstein:
1701624
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
96%
屈折率
n20/D 1.462 (lit.)
bp
180 °C/10 mmHg (lit.)
密度
0.842 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCCSCCCCCCCC
InChI
1S/C16H34S/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-16H2,1-2H3
InChI Key
LOXRGHGHQYWXJK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
O7007-100G-A:
O7007-25ML-A:
O7007-BULK-A:
O7007-VAR-A:
O7007-100ML-A:
O7007-25G-A:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)