アッセイ
98%
mp
102-104 °C (lit.)
SMILES記法
COc1ccc2[n+]([O-])cccc2c1
InChI
1S/C10H9NO2/c1-13-9-4-5-10-8(7-9)3-2-6-11(10)12/h2-7H,1H3
InChI Key
BWEGRKPOJXNZSK-UHFFFAOYSA-N
詳細
The standard molar enthalpy of formation of 6-methoxyquinoline N-oxide was studied using static-bomb calorimetry.
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
229156-25G:
229156-10G:
229156-VAR:
229156-5G:
229156-BULK:
229156-1G:
Energetics of 6-methoxyquinoline and 6-methoxyquinoline< i> N</i>-oxide: the dissociation enthalpy of the (N?O) bond.
The Journal of Chemical Thermodynamics, 35(7), 1093-1100 (2003)