About This Item
化学式:
HOOCCH2CHClCOOH
CAS番号:
分子量:
152.53
Beilstein:
1723551
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
おすすめの製品
品質水準
アッセイ
96%
不純物
4% fumaric acid
mp
150-153 °C (lit.)
SMILES記法
OC(=O)CC(Cl)C(O)=O
InChI
1S/C4H5ClO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)
InChI Key
QEGKXSHUKXMDRW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
232416-5G:
232416-25G:
232416-BULK:
232416-1G:
232416-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Breanne E Holmes et al.
Chemosphere, 187, 114-122 (2017-08-27)
The formation of disinfection by-products (DBPs) in drinking water occurs when chemical disinfectants such as chlorine and chloramine react with natural organic matter and anthropogenic pollutants. Some DBPs have been linked to bladder cancer and infertility; however, the underlying mechanism
Breanne E Holmes et al.
Environmental toxicology and chemistry, 38(5), 956-964 (2019-01-31)
Disinfection byproducts are formed during most drinking water treatment and presently number >800, some of which are implicated in human health outcomes including bladder cancer and infertility, with unknown mechanisms of action. In particular, it is not yet understood whether