Merck
234834
Sigma-Aldrich
シクロペンタジエニルチタン(IV) トリクロリド
97%
別名:
CpTiCl3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H5Cl3Ti
CAS番号:
分子量:
219.32
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
反応適合性
core: titanium
reagent type: catalyst
mp
210 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
Cl[Ti](Cl)Cl.[CH]1[CH][CH][CH][CH]1
InChI
1S/C5H5.3ClH.Ti/c1-2-4-5-3-1;;;;/h1-5H;3*1H;/q;;;;+3/p-3
InChI Key
AENCLWKVWIIOQH-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
シクロペンタジエニルチタン(IV)錯体の前駆体で、アルケン重合用触媒として用います
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
234834-BULK:
234834-VAR:
234834-250MG:
234834-1G:
234834-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
David Hermann Lamparelli et al.
Polymers, 11(4) (2019-04-19)
The direct synthesis of syndiotactic polystyrene-block-polyethylene copolymer (sPS-b-PE) with a diblock structure has been achieved. The synthetic strategy consists of the sequential stereocontrolled polymerization of styrene and ethylene in the presence of a single catalytic system: cyclopentadienyltitanium(IV) trichloride activated by
McGrane, P. L.; Jensen, M. et al.
Journal of the American Chemical Society, 114, 5459-5459 (1992)
Ricci, G.; Italia, S. et al.
The Journal of Organic Chemistry, 451, 67-67 (1993)
Erker, G.; Aulbach, M. et al.
Journal of the American Chemical Society, 115, 4590-4590 (1993)
Komal Sethi et al.
Journal of colloid and interface science, 456, 59-65 (2015-06-21)
In this paper, we report the synthesis, characterization of drug-doped organically modified titania nanoparticles, and their applications in sustained drug release. The drug-doped nanoparticles were synthesized in the hydrophobic core of oil-in-water microemulsion medium. Structural aspects obtained through TEM and