Merck
475181
Sigma-Aldrich
Pentamethylcyclopentadienylzirconium(IV) trichloride
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H15Cl3Zr
CAS番号:
分子量:
332.81
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
反応適合性
core: zirconium
reagent type: catalyst
mp
230 °C (dec.) (lit.)
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cl[Zr](Cl)Cl.C[C]1[C](C)[C](C)[C](C)[C]1C
InChI
1S/C10H15.3ClH.Zr/c1-6-7(2)9(4)10(5)8(6)3;;;;/h1-5H3;3*1H;/q;;;;+3/p-3
InChI Key
FOKGVHRHBBEPPI-UHFFFAOYSA-K
関連するカテゴリー
アプリケーション
以下の用途に用いる触媒です。
フェネチルGrignard試薬を用いたフッ化アリールのクロスカップリング反応
プロピレンのリビング重合
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
475181-5G:
475181-VAR:
475181-1G:
475181-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)