Merck
237639
Sigma-Aldrich
(2R,3R)-(−)-2,3-ブタンジオール
97%
別名:
(2R,3R)-2,3-butanediol, (2R,3R)-butane-2,3-diol, (R,R)-2,3-butanediol, (R,R)-2,3-butylene glycol, (R,R)-butane-2,3-diol, D-(-)-2,3-Butanediol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH(OH)CH(OH)CH3
CAS番号:
分子量:
90.12
Beilstein:
1718901
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
光学活性
[α]23/D −13.2°, neat
光学純度
ee: 99% (GLC)
屈折率
n20/D 1.433 (lit.)
bp
77.3-77.4 °C/10 mmHg (lit.)
密度
0.987 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
SMILES記法
C[C@@H](O)[C@@H](C)O
InChI
1S/C4H10O2/c1-3(5)4(2)6/h3-6H,1-2H3/t3-,4-/m1/s1
InChI Key
OWBTYPJTUOEWEK-QWWZWVQMSA-N
関連するカテゴリー
詳細
(2R,3R)-(-)-2,3-ブタンジオールは、製薬業界で重要なビルディングブロックになっています。
アプリケーション
不斉補助剤、ビルディングブロック、キラル配位子など、用途の広いC2対称のキラルなジオ-ルです。ケトンと環化縮合させて、13C NMRによる光学純度測定が行われています
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
185.0 °F - closed cup
引火点(℃)
85 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
Jan Code
237639-BULK:
237639-1G:
237639-5G:
237639-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Raman optical activity of tartaric acid and related molecules.
Barron LD.
Tetrahedron, 34(5), 607-610 (1978)
Tetrahedron Asymmetry, 17, 993-993 (2006)
Synlett, 275-275 (1993)
Journal of the American Chemical Society, 115, 4602-4602 (1993)
Yuanzhi He et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 23(3) (2018-03-23)
(3S)-Acetoin and (2S,3S)-2,3-butanediol are important platform chemicals widely applied in the asymmetric synthesis of valuable chiral chemicals. However, their production by fermentative methods is difficult to perform. This study aimed to develop a whole-cell biocatalysis strategy for the production of