Merck
247480
Sigma-Aldrich
ドミフェンブロミド
97%
別名:
(ドデシルジメチル-2-フェノキシエチル)アンモニウムブロミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)11N(CH3)2(CH2CH2OC6H5)Br
CAS番号:
分子量:
414.46
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352112
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
powder
mp
117-119 °C (lit.)
SMILES記法
[Br-].CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCOc1ccccc1
InChI
1S/C22H40NO.BrH/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-19-23(2,3)20-21-24-22-17-14-13-15-18-22;/h13-15,17-18H,4-12,16,19-21H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
OJIYIVCMRYCWSE-UHFFFAOYSA-M
詳細
臭化ドミフェン(DMP)は、フェノールエーテルのクラスに属する第4級アンモニウム化合物です。カチオン性界面活性剤として使用できます。
アプリケーション
  • 抗菌用途におけるドミフェンブロミド:ドミフェンブロミドなどの第四級アンモニウム化合物を含有するマウスウォッシュの有効性が治験で評価され、歯肉炎を大幅に軽減するドミフェンブロミドの能力が示され、歯科衛生製品における使用が支持されています(Rosa and Sturzenberger, 1976)。
  • ドミフェンブロミドの毒性および安全プロファイル:最近の研究では、in vitroおよびin vivoの両モデルにおいてドミフェンブロミドにより誘起される催不整脈性効果について探索し、医薬品用途における使用に関して不可欠な重要な安全情報を提供しています(Long et al., 2021)。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
247480-BULK:
247480-100G:
247480-VAR:
247480-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
[Antiseptic activity of domiphen bromide on the yeast Candida in the mouth].
P Goumas et al.
Stomatologia, 41(5), 249-257 (1984-09-01)
Lorenzo H Chen et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 40(4), 964-970 (2005-10-26)
This report describes a rapid and accurate reversed phase HPLC method for the simultaneous quantitation of multiple surfactants in various bioprocess solution matrices including cell lysates. Separation and quantitation of a mixture of the cationic detergent domiphen bromide from the
F Scaglione et al.
International journal of clinical pharmacology research, 3(5), 357-361 (1983-01-01)
Thirty-one patients (21 M and 10 F), affected by acute infectious dental disease, were treated with domifen bromide (A) or placebo (Pl). It was found that A had a beneficial effect on the results of clinical controls and reduced the
F Scaglione et al.
International journal of clinical pharmacology research, 3(4), 261-264 (1983-01-01)
By means of a double blind, placebo controlled trial, we have studied 29 patients (14 M and 15 F) affected by different acute infectious oral diseases. Our results suggest that domifen bromide may be useful in treating infectious oral diseases
Separation of fulvic acid from soil extracts based on ion-pair formation with a cationic surfactant
Fukushima M, et al.
Analytical Sciences, 22(2), 229-233 (2006)