Merck
252042
Sigma-Aldrich
2-アミノ-4,5-ジメトキシ安息香酸
98%
別名:
4,5-ジメトキシアントラニル酸, 6-アミノベラトル酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2NC6H2(OCH3)2CO2H
CAS番号:
分子量:
197.19
Beilstein:
782814
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
powder
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
169-173 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
COc1cc(N)c(cc1OC)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO4/c1-13-7-3-5(9(11)12)6(10)4-8(7)14-2/h3-4H,10H2,1-2H3,(H,11,12)
InChI Key
HJVAVGOPTDJYOJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
252042-500G:
252042-25G:
252042-VAR:
252042-BULK:
252042-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)