アッセイ
97%
形状
solid
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
239-243 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
Cc1cc(Cl)cc(c1N)C(O)=O
InChI
1S/C8H8ClNO2/c1-4-2-5(9)3-6(7(4)10)8(11)12/h2-3H,10H2,1H3,(H,11,12)
InChI Key
KOPXCQUAFDWYOE-UHFFFAOYSA-N
Jan Code
643513-25G:
643513-VAR:
643513-5G:
643513-BULK:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)