Merck
190632
Sigma-Aldrich
2-クロロフェニル酢酸
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H4CH2CO2H
CAS番号:
分子量:
170.59
Beilstein:
1101523
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
solid
アッセイ:
99%
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
solid
mp
92-95 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
chloro
SMILES記法
OC(=O)Cc1ccccc1Cl
InChI
1S/C8H7ClO2/c9-7-4-2-1-3-6(7)5-8(10)11/h1-4H,5H2,(H,10,11)
InChI Key
IUJAAIZKRJJZGQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Acidity constant (pKa) of 2-chlorophenylacetic acid in water has been evaluated.
アプリケーション
2-Chlorophenylacetic acid has been used in the synthesis of phenylacetoxy cellulosics and its halogenated derivatives.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
190632-5G:
190632-VAR:
190632-BULK:
190632-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Qizhou Dai et al.
Biomacromolecules, 5(1), 74-80 (2004-01-13)
A series of phenylacetoxy cellulosics with degrees of substitution (DS) between 1.4 and 3.0 and different halogenation (2-chloro, 3-chloro, 4-chloro, 2,4-dichloro, 3,4-dichloro, and 4-bromo) were synthesized. All the prepared phenylacetoxy cellulosics were soluble in dimethylformamide (DMF) and DMAc. The solubility
Prediction of acidity constant for substituted acetic acids in water using artificial neural networks.
Habibi-Yangjeh A and Danandeh-Jenagharad M.
Indian J. Chem. B, 46(3), 478-478 (2007)