アッセイ
99%
形状
solid
mp
104-106 °C (lit.)
官能基
bromo
carboxylic acid
SMILES記法
OC(=O)Cc1ccccc1Br
InChI
1S/C8H7BrO2/c9-7-4-2-1-3-6(7)5-8(10)11/h1-4H,5H2,(H,10,11)
InChI Key
DWXSYDKEWORWBT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
2-Bromophenylacetic acid has been used:
- as starting reagent in the synthesis of 8-methoxy-2-tetralone
- in the preparation of di-and tri-substituted 2-oxopiperazines on solid support
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
260061-5G:
260061-1KG:
260061-25G:
260061-BULK:
260061-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
A peptoid based synthesis of di-and tri-substituted 2-oxopiperazines on solid support.
Tetrahedron Letters, 39(12), 1473-1476 (1998)
Synthetic Communications, 25(18), 2775-2780 (1995)