Merck
288861
Sigma-Aldrich
3-ブロモフェニル酢酸
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrC6H4CH2CO2H
CAS番号:
分子量:
215.04
Beilstein:
2045104
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
solid
アッセイ:
98%
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
solid
mp
98-102 °C (lit.)
官能基
bromo
carboxylic acid
SMILES記法
OC(=O)Cc1cccc(Br)c1
InChI
1S/C8H7BrO2/c9-7-3-1-2-6(4-7)5-8(10)11/h1-4H,5H2,(H,10,11)
InChI Key
KYNNBXCGXUOREX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
3-Bromophenylacetic acid was used in the preparation of 3-bromophenylacetaldehyde by di-isobutyl aluminum hydride (DIBAL) reduction.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
288861-BULK:
288861-VAR:
288861-5G:
288861-1G:
288861-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
James R Davies et al.
The Journal of organic chemistry, 70(18), 7305-7316 (2005-08-27)
[structure: see text] Various approaches to the indole bis-oxazole fragment of the marine secondary metabolite diazonamide A are described, all of which feature dirhodium(II)-catalyzed reactions of diazocarbonyl compounds in key steps. Thus, 3-bromophenylacetaldehyde is converted into an alpha-diazo-beta-ketoester, dirhodium(II)-catalyzed reaction