Merck
B13055
Sigma-Aldrich
フェニルグリオキシル酸
97%
別名:
α-オキソフェニル酢酸, ベンゾイルギ酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5COCOOH
CAS番号:
分子量:
150.13
Beilstein:
606718
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
crystals
アッセイ:
97%
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
crystals
mp
62-65 °C (lit.)
SMILES記法
OC(=O)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H6O3/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,10,11)
InChI Key
FAQJJMHZNSSFSM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
フェニルグリオキシル酸は、次の合成において前駆物質として使用できます。
  • Pd触媒を用いたアセトアニリドの脱炭酸的o-アセチル化によるO-アクリルアセトアニリドの合成。
  • 高真空フラッシュ熱分解によるフェニルヒドロキシカルベンの合成。
  • シュウ酸ニオブアンモニウム(ANO)を触媒とするo-アミノチオフェノールとの反応による2-アリールベンゾチアゾールの合成。
  • シュウ酸ニオブアンモニウム触媒存在下でのo-アミノフェノールとの反応による3-アリール-2H-ベンゾ[b][1,4]ベンゾキサジン-2-オンの合成。
  • ベンゾチアゾールの過硫酸カリウム(K2S2O8)媒介酸化的縮合による2-アリールベンゾチアゾールの合成。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
B13055-100G:
B13055-BULK:
B13055-25G:
B13055-5G:
B13055-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
Niobium-promoted reaction of ?-phenylglyoxylic acid with ortho-functionalized anilines: synthesis of 2-arylbenzothiazoles and 3-aryl-2 H-benzo [b][1, 4] benzoxazin-2-ones
Penteado F, et al.
Green Chemistry, 18(24), 6675-6680 (2016)
Room temperature palladium-catalyzed decarboxylative ortho-acylation of acetanilides with ?-oxocarboxylic acids.
Fang P, et al.
Journal of the American Chemical Society, 132(34), 11898-11899 (2010)
Phenylhydroxycarbene.
Gerbig D, et al.
Journal of the American Chemical Society, 132(21), 7273-7275 (2010)
Gerhard Triebig et al.
International archives of occupational and environmental health, 82(4), 463-480 (2008-09-03)
Associations between occupational styrene exposure and impairment of hearing function were investigated, guided by three questions: are there hearing losses concerning high frequency and standard audiometric test? Are there dose-response relationships and measurable thresholds of effects? Are there signs of
Forest H Andrews et al.
Bioorganic chemistry, 43, 26-36 (2012-01-17)
Thiamin diphosphate (ThDP) is the biologically active form of vitamin B(1), and ThDP-dependent enzymes are found in all forms of life. The catalytic mechanism of this family requires the formation of a common intermediate, the 2α-carbanion-enamine, regardless of whether the