Merck
260118
Sigma-Aldrich
2-アミノ-5-ブロモ安息香酸
97%
別名:
5-ブロモアントラニル酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2NC6H3(Br)CO2H
CAS番号:
分子量:
216.03
Beilstein:
639028
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
powder
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
213-215 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
Nc1ccc(Br)cc1C(O)=O
InChI
1S/C7H6BrNO2/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3H,9H2,(H,10,11)
InChI Key
CUKXRHLWPSBCTI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
260118-VAR:
260118-25G:
260118-1G:
260118-5G:
260118-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Shuhua Cao et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 49(34), 11851-11858 (2020-07-24)
A bimetallic Cu(ii) complex as a novel antitumor chemodynamic therapy agent with glutathione (GSH) depletion properties is successfully synthesized and well characterized. In tumor cells, the Cu2+ ions of the complex are reduced to Cu+ ions by GSH and then
Rafael Gozalbes et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 18(19), 7078-7084 (2010-09-03)
Solubility plays a very important role in the selection of compounds for drug screening. In this context, a QSAR model was developed for predicting water solubility of drug-like compounds. First, a set of relevant parameters for establishing a drug-like chemical