Merck
A45467
Sigma-Aldrich
2-アミノ-4-クロロ安息香酸
98%
別名:
4-クロロアンスラニル酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2NC6H3(Cl)CO2H
CAS番号:
分子量:
171.58
Beilstein:
743349
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
powder
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
white to tan
mp
231-233 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
Nc1cc(Cl)ccc1C(O)=O
InChI
1S/C7H6ClNO2/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4/h1-3H,9H2,(H,10,11)
InChI Key
JYYLQSCZISREGY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
A45467-VAR:
A45467-BULK:
A45467-100G:
A45467-5KG:
A45467-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)