Merck
532495
Sigma-Aldrich
5-アミノ-2-クロロ安息香酸
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2NC6H3(Cl)CO2H
CAS番号:
分子量:
171.58
Beilstein:
2090422
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
184-188 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
Nc1ccc(Cl)c(c1)C(O)=O
InChI
1S/C7H6ClNO2/c8-6-2-1-4(9)3-5(6)7(10)11/h1-3H,9H2,(H,10,11)
InChI Key
GVCFFVPEOLCYNN-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
532495-VAR:
532495-25G:
532495-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)