Merck
378046
Sigma-Aldrich
2-アミノ-5-クロロ安息香酸
90%, technical grade
別名:
5-クロロアントラニル酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2NC6H3(Cl)CO2H
CAS番号:
分子量:
171.58
Beilstein:
639027
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
technical grade
品質水準
アッセイ
90%
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
204-206 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
Nc1ccc(Cl)cc1C(O)=O
InChI
1S/C7H6ClNO2/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3H,9H2,(H,10,11)
InChI Key
IFXKXCLVKQVVDI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
378046-VAR:
378046-BULK:
378046-5G:
378046-25G:
378046-5KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)