Merck
253618
Sigma-Aldrich
Methyl 5-DOXYL-stearate, free radical
別名:
5-MeSL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H45NO4
CAS番号:
分子量:
399.61
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
官能基
ester
ether
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCC1(CCCC(=O)OC)OCC(C)(C)N1[O]
InChI
1S/C23H44NO4/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18-23(19-16-17-21(25)27-4)24(26)22(2,3)20-28-23/h5-20H2,1-4H3
InChI Key
XKWHHWBOJRTEHX-UHFFFAOYSA-N
詳細
スピンラベル
アプリケーション
以下に関与するフリーラジカルスピンラベル化反応剤。
  • 細胞毒性研究に用いる、ペリフォシンおよびミルテフォシンのアルキルリン脂質類縁体の合成
  • 電子スピン(常磁性)共鳴を介したミセル物性の研究
  • 角質層の脂質ドメインへのスピンラベル化ステアラートの分配
  • ドデシル硫酸ナトリウムミセル内での位置決定
  • プローブとして用いたミセルの局所運動性および構造の研究
  • リポソーム膜への金属ポルフィリン挿入のESR(EPR)研究
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
141.8 °F - closed cup
引火点(℃)
61 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
253618-25MG:
253618-VAR:
253618-10MG:
253618-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
M L Bianconi et al.
Biochemical and biophysical research communications, 152(1), 344-350 (1988-04-15)
ESR spectra of membrane spin probes are conventionally used to obtain structural information. Here we show, for the first time, that when a membrane-soluble compound undergoes a chemical reaction, time-dependent changes in the ESR spectra of membrane spin probes can
Nataly Lebedeva et al.
The journal of physical chemistry. B, 110(20), 9791-9799 (2006-05-19)
A strategy to locate spectroscopic probes in micelles is presented which involves establishing a "benchmark" probe, i.e., one whose position is well-known and against which other probe positions may be established. Theoretically calculated values of the fraction of the micelle
Catarina Pereira-Leite et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 20(21), 14398-14409 (2018-05-18)
Gastrointestinal (GI) toxicity is a major drawback of the chronic use of nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs). The NSAIDs topical actions on the protective phospholipid layers of the GI mucosa seem to be a central toxicity mechanism of these pharmaceuticals. This