Merck
264377
Sigma-Aldrich
2,4-ジフルオロベンジルアミン
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
F2C6H3CH2NH2
CAS番号:
分子量:
143.13
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.49 (lit.)
密度
1.204 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
fluoro
SMILES記法
NCc1ccc(F)cc1F
InChI
1S/C7H7F2N/c8-6-2-1-5(4-10)7(9)3-6/h1-3H,4,10H2
InChI Key
QDZZDVQGBKTLHV-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
2,4-Difluorobenzylamine has been used in the synthesis of βAla–Aib(N-fluoroarylmethyl)], nonpolar nucleobase dipeptide via Ugi four-component condensation reaction.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
154.4 °F - closed cup
引火点(℃)
68 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
264377-BULK:
264377-5G:
264377-VAR:
264377-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Design and synthesis of N-nonpolar nucleobase dipeptides: application of the Ugi reaction for the preparation of dipeptides having fluoroarylalkyl groups appended to the nitrogen atom.
Das BK, et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 2, 197-206 (2002)