Merck
265306
Sigma-Aldrich
2,3-ジフルオロアニリン
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
F2C6H3NH2
CAS番号:
分子量:
129.11
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
98%
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.514 (lit.)
密度
1.274 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
fluoro
SMILES記法
Nc1cccc(F)c1F
InChI
1S/C6H5F2N/c7-4-2-1-3-5(9)6(4)8/h1-3H,9H2
InChI Key
YCCQGFYAVUTQFK-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
2,3-Difluoroaniline was used in the synthesis of ethyl 2-arylamino-4-trifluoromethylpyrimidine-5-carboxylate.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
159.8 °F - closed cup
引火点(℃)
71 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
265306-VAR:
265306-5G:
265306-1G:
265306-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Solution-phase parallel synthesis using ion-exchange resins.
Tetrahedron, 54(16), 4141-4150 (1998)