Merck
267317
Sigma-Aldrich
レニウム
foil, thickness 0.25 mm, 99.98% trace metals basis
別名:
レニウム元素
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Re
CAS番号:
分子量:
186.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141737
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
99.98% trace metals basis
フォーム
foil
詳細
19.3 μΩ-cm, 20°C
厚さ
0.25 mm
bp
5596 °C (lit.)
5627 °C (lit.)
mp
3180 °C (lit.)
密度
21.02 g/cm3 (lit.)
SMILES記法
[ReH]
InChI
1S/Re
InChI Key
WUAPFZMCVAUBPE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
レニウムは、原子番号が大きく、非常に硬く、耐食性、耐摩耗性に優れたレアメタルです。触媒作用やジェットエンジン用の合金製造の分野で広く使用されています。
アプリケーション
レニウムは、電気化学的水素発生反応の 作用電極として使用できます。
モリブデン-チタン-ジルコニウム(TZM)合金接合部の製造で、添加剤として使用して、 引張強度を向上できます。
各種水素化脱酸素反応の 触媒としても使用できます。
数量
3.3 g = 25 × 25 mm;13.2 g = 50 × 50 mm
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
267317-3.3G:
267317-13.2G:
267317-BULK:
267317-VAR:
267317-3.3G-PW:
267317-13.2G-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Cinzia Spagnul et al.
Journal of inorganic biochemistry, 122, 57-65 (2013-03-12)
The synthesis and characterization of two novel water soluble porphyrins with three meso pyridyl rings and one peripheral chelator - either a diethylenetriamine unit (4) or a bipyridyl fragment (8) - for binding to the {(99m)Tc(CO)3}(+) moiety is reported. In
Shalina C Bottorff et al.
Inorganic chemistry, 52(6), 2939-2950 (2013-03-06)
The viability of the Huisgen cycloaddition reaction for clickable radiopharmaceutical probes was explored with an alkyne-functionalized 2-[(pyridin-2-ylmethyl)amino]acetic acid (PMAA) ligand system, 3, and fac-[M(I)(OH2)3(CO)3](+) (M = Re, (99m)Tc). Two synthetic strategies, (1) click, then chelate and (2) chelate, then click
Yanfeng Jiang et al.
Journal of the American Chemical Society, 135(10), 4088-4102 (2013-02-07)
Diiodo Re(I) complexes [ReI2(NO)(PR3)2(L)] (3, L = H2O; 4 , L = H2; R = iPr a, Cy b) were prepared and found to exhibit in the presence of "hydrosilane/B(C6F5)3" co-catalytic systems excellent activities and longevities in the hydrogenation of
Jan Dietrich et al.
Inorganic chemistry, 52(3), 1248-1264 (2013-01-15)
New cationic metallo ligands L1-L3 based on bis(terpyridine) ruthenium(II) complexes decorated with differently substituted 2,2'-bipyridines attached via amide groups (5-NHCO-bpy, 4-CONH-bpy, 5-CONH-bpy) were prepared. Coordination of Re(I)Cl(CO)(3) fragments to the bpy unit gives the corresponding bimetallic Ru~Re complexes 1-3. Hydrogen
Ties J Korstanje et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 19(39), 13224-13234 (2013-08-16)
Rhenium-based complexes are powerful catalysts for the dehydration of various alcohols to the corresponding olefins. Here, we report on both experimental and theoretical (DFT) studies into the mechanism of the rhenium-catalyzed dehydration of alcohols to olefins in general, and the
資料
コンビナトリアル材料科学は予測できない新規材料を探索するための強力な手法であり、研究開発にかかる時間やコストを大幅に削減できる可能性があります。
Combinatorial Materials Science identifies breakthrough materials through systematic exploration, aiding material discovery.