Merck
269115
Sigma-Aldrich
D-tert-ロイシン
98%
別名:
(R)-2-アミノ-3,3-ジメチル酪酸, D-α-tert-ブチルグリシン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3CCH(NH2)CO2H
CAS番号:
分子量:
131.17
Beilstein:
1721825
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
形状
powder
光学活性
[α]25/D +9.5°, c = 3% in H2O
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
≥300 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
CC(C)(C)[C@@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-6(2,3)4(7)5(8)9/h4H,7H2,1-3H3,(H,8,9)/t4-/m0/s1
InChI Key
NPDBDJFLKKQMCM-BYPYZUCNSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
269115-BULK:
269115-VAR:
269115-100MG:
269115-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)