Merck
271349
Sigma-Aldrich
5-ヘキシンニトリル
97%
別名:
5-シアノ-1-ペンチン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HC≡C(CH2)3CN
CAS番号:
分子量:
93.13
Beilstein:
1735926
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.44 (lit.)
bp
115-117 °C (lit.)
密度
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
nitrile
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C#CCCCC#N
InChI
1S/C6H7N/c1-2-3-4-5-6-7/h1H,3-5H2
InChI Key
JZYKFLLRVPPISG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
5-Hexynenitrile was used in the synthesis of annelated symmetric and asymmetric 3,3′-disubstituted 2,2′-bipyridines by cobalt(I)-catalyzed [2+2+2] cycloadditions with 1,3-diynes.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
107.6 °F - closed cup
引火点(℃)
42 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
271349-1G:4548173128528
271349-5G:4548173128535
271349-BULK:
271349-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
J A Varela et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 7(23), 5203-5213 (2002-01-05)
A one-step, regioselective synthesis of annelated symmetric and asymmetric 3,3'-disubstituted 2,2'-bipyridines by cobalt(I)-catalyzed [2+2+2] cycloadditions between 5-hexynenitrile and 1,3-diynes is described. In the symmetric case, the total regioselectivity of the first cycloaddition is ensured electronically by the conjugation of the
Zhiguo Li et al.
Chemphyschem : a European journal of chemical physics and physical chemistry, 15(11), 2247-2251 (2014-05-08)
The Cu(I) -catalyzed 1,3-dipolar azide-alkyne cycloaddition (CuAAC) has arisen as one of the most useful chemical transformations for introducing complexity onto surfaces and materials owing to its functional-group tolerance and high yield. However, methods for monitoring such reactions in situ