Merck
275719
Sigma-Aldrich
4′-エトキシアセトフェノン
98%
別名:
4′-ethoxy acetophenone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5OC6H4COCH3
CAS番号:
分子量:
164.20
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
solid
bp
268-269 °C/758 mmHg (lit.)
mp
37-39 °C (lit.)
SMILES記法
CCOc1ccc(cc1)C(C)=O
InChI
1S/C10H12O2/c1-3-12-10-6-4-9(5-7-10)8(2)11/h4-7H,3H2,1-2H3
InChI Key
YJFNFQHMQJCPRG-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
275719-BULK:
275719-25G:
275719-VAR:
275719-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)