Merck
282960
Sigma-Aldrich
キンヒドロン
97%
別名:
ヒドロキノン : ベンゾキノン 1:1 複合体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H4(OH)2 · C6H4O2
CAS番号:
分子量:
218.21
Beilstein:
3919222
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
powder
アッセイ:
97%
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
powder
組成
Carbon, 63.7-68.4%
mp
167-172 °C (lit.)
官能基
ketone
SMILES記法
Oc1ccc(O)cc1.O=C2C=CC(=O)C=C2
InChI
1S/C6H6O2.C6H4O2/c2*7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4,7-8H;1-4H
InChI Key
BDJXVNRFAQSMAA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
結晶シリコン基板のキャリア寿命を測定するためのキンヒドロン/メタノール処理が報告されています。キンヒドロン/エタノール処理によるシリコン基板の表面安定化が調査されています
アプリケーション
キンヒドロンは、電位差滴定で使用される一般的な試薬です。また、分光光度分析する対象物の電荷移動錯体の形成におけるπ-受容体としても使用できます。
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
282960-100G:
282960-BULK:
282960-25G:
282960-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Photoinduced electron transfer from porphyrin to C60 in a C60| porphyrin double-layer photoelectrochemical cell.
Takahashi K, et al.
Journal of Electroanalytical Chemistry, 426(1-2), 85-90 (1997)
p-Benzosemiquinone radical anion on silver nanoparticles in water.
Tripathi G N R
Journal of the American Chemical Society, 125(5), 1178-1179 (2003)
Surface passivation effect of silicon substrates due to quinhydrone/ethanol treatment.
Takato H, et al.
Jpn J. App. Phys., Part I, 40(10A), L1003-L1003 (2001)
[Not Available].
P MARQUARDT et al.
Zeitschrift fur die gesamte innere Medizin und ihre Grenzgebiete, 2(11-12), 333-346 (1947-06-01)
Luigi Falciola et al.
Annali di chimica, 92(10), 945-954 (2002-12-20)
The rationale for the extension of the rH-metric standardization and measurements to aqueous-organic solvent mixtures is here introduced, and examples of establishment of the ranges of conventional rH-metric scales as well as primary standards rHs in some typical aqueous-organic solvent