Merck
283258
Sigma-Aldrich
セバシン酸
99%
別名:
デカン二酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HO2C(CH2)8CO2H
CAS番号:
分子量:
202.25
Beilstein:
1210591
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気圧
1 mmHg ( 183 °C)
品質水準
アッセイ
99%
bp
294.5 °C/100 mmHg (lit.)
mp
133-137 °C (lit.)
溶解性
ethanol: 100 mg/mL
ketones and ethers: soluble
官能基
carboxylic acid
SMILES記法
OC(=O)CCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C10H18O4/c11-9(12)7-5-3-1-2-4-6-8-10(13)14/h1-8H2,(H,11,12)(H,13,14)
InChI Key
CXMXRPHRNRROMY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
セバシン酸はヒマシ油由来のジカルボン酸です。ポリマー、可塑剤、潤滑剤、腐食防止剤の製造に広く使用されています。化粧品処方中のpH補正剤として機能します。セバシン酸はまた、セバシン酸ジイソプロピル、セバシン酸ジエチルヘキシル、およびセバシン酸ジブチルなどのセバシン酸エステルを調製するための前駆体としても使用されます。
アプリケーション
以下の合成に、セバシン酸が使用されています。
  • 生分解性および弾性ポリエステル[ポリ(セバシン酸グリセロール)]
  • 新規バイオナイロン、PA5.10
  • 薬物送達用途向けのポリ(エーテル-エステル無水物)ナノ粒子に基づく新規温度応答ヒドロゲル
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
283258-250G:
283258-1KG:
283258-VAR:
283258-5G:
283258-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Lena Vogt et al.
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications, 103, 109712-109712 (2019-07-28)
Electrospun fibers based on combinations of poly(ε-caprolactone) (PCL) and poly(glycerol sebacate) (PGS) have been studied for applications in cardiac tissue engineering. The aim of the present study is to demonstrate the fabrication of PCL and PGS prepolymer or mildly crosslinked
Min Ji Kim et al.
BioMed research international, 2014, 956952-956952 (2014-06-24)
We synthesized and evaluated biodegradable and elastomeric polyesters (poly(glycerol sebacate) (PGS)) using polycondensation between glycerol and sebacic acid to form a cross-linked network structure without using exogenous catalysts. Synthesized materials possess good mechanical properties, elasticity, and surface erosion biodegradation behavior.
Biodeterioration of synthetic materials-A brief review
Flemming H-C, et al.
Materials and Corrosion, 61, 986-992 (2010)
The plasticizer market: an assessment of traditional plasticizers and research trends to meet new challenges
Rahman M and Brazel CS
Progress in Polymer Science, 29, 1223-1248 (2004)
Augmented bio-based lipids for cosmetics
Duprat-de-Paule, et al.
Oilseeds and fats, Crops and Lipids, 25, D503-D503 (2018)