主要文書
8.41740
Sigma-Aldrich
Hexadecanedioic acid
for synthesis
別名:
Hexadecanedioic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H30O4
CAS番号:
分子量:
286.41
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
208-013-5
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥96.0% (acidimetric)
フォーム
powder
mp
122-123 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC(=O)O
InChI
1S/C16H30O4/c17-15(18)13-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-14-16(19)20/h1-14H2,(H,17,18)(H,19,20)
InChI Key
QQHJDPROMQRDLA-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (acidimetric): ≥ 96.0 %
Melting range (lower value): ≥ 122 °C
Melting range (upper value): ≤ 126 °C
Identity (IR): passes test
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3