品質水準
mp
47-49 °C (lit.)
溶解性
chloroform: soluble 10%, clear to slightly hazy, yellow (pink or tan)
官能基
anhydride
ester
iodo
保管温度
2-8°C
SMILES記法
ICC(=O)OC(=O)CI
InChI
1S/C4H4I2O3/c5-1-3(7)9-4(8)2-6/h1-2H2
InChI Key
RBNSZWOCWHGHMR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
以下の用途に用いる反応剤です。
- N-ヨードアセチルグリコシルアミン誘導体の合成およびアミノ前駆体のIA誘導体への変換
- ペプチドのN-末端α-アミノ基へのリシン残基の結合形成
- アミン類の封止およびチオール反応性ヨード誘導体の生成
- ヨードアセチル化
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
284262-1G:4548173993416
284262-VAR:
284262-BULK:
284262-250MG:4548173993423