Merck
28700
Sigma-Aldrich
Cyclododecanecarboxylic acid
≥97.0%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H24O2
CAS番号:
分子量:
212.33
Beilstein:
1869970
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
solid
アッセイ:
≥97.0%
品質水準
アッセイ
≥97.0%
フォーム
solid
mp
97-98 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
SMILES記法
OC(=O)C1CCCCCCCCCCC1
InChI
1S/C13H24O2/c14-13(15)12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-12/h12H,1-11H2,(H,14,15)
InChI Key
JWIPDQOXAJMVHL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Cyclododecanecarboxylic acid may be used in chemical synthesis studies.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
28700-BULK:
28700-1G:
28700-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)